Learn More
GL 14-Schraubverschluss für Pyrex GL 45-Medien-Laborflasche
Artikelnummer. p-8003267
Click to view available options
Enthält:
Roter PTFE-beschichteter Einsatz
Schlauchauslass
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15113937
Marke: Pyrex 4538/02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Erleichterung des Flüssigkeitstransfers in geschlossenen und sterilen Systemen. Der GL 14 Schraubverschluss für Pyrex™ GL 45-Medien-Laborflaschen ist Teil des Pyrex™ Anschlusssystems, das sich optimal für Labore in den Bereichen Chemie und Biotechnologie eignet.
  • Verbindungssystemschraubverschlüsse für Pyrex™ GL 45 Medienlaborflaschen ermöglichen den Transfer von Flüssigkeiten in einem geschlossenen und sterilen System, ideal für Chemie- und Biotechnologielabore
  • Zuerst einen Verbindungssystemschraubverschluss mit zwei oder drei Anschlüssen auswählen, dann Schlauchadapter und Einlagen hinzufügen, um den Schlauch anzubringen
  • Es können vier verschiedene Schlauchdurchmesser verwendet werden (AD 1.6, 3.0, 3.2 und 6.0 mm)
  • Das zusätzliche Druckkompensationsset beinhaltet einen Membranfilter mit 0.2 μm großen Poren und erlaubt einen sterilen Druckausgleich
  • Nicht verwendete Anschlüsse können mit einer Blindkappe versiegelt werden (15123937)
  • Komponenten sind komplett austauschbar und mit Schraubverschlüssen mit sowohl zwei als auch drei Anschlüssen kompatibel
  • Schraubverschlüsse und Komponenten sind bis zu 140 °C temperaturbeständig
  • Autoklavierbar und spülmaschinenfest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für chemische und biotechnologische Labore
Gewindegröße 14 mm
Enthält Schlauchauslass
Produkttyp GL14-Schraubverschluss