missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD39L3/ENTPD3 Antibody (101), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602910 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602910 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602910 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289707F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD39L3/ENTPD3 Monoclonal antibody specifically detects CD39L3/ENTPD3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD39L3/ENTPD3
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 101
Konjugat FITC
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD39 antigen-like 3, CD39L3EC 3.6.1.5, CD39-like 3, EC 3.6.1, Ecto-apyrase 3, Ecto-ATP diphosphohydrolase 3, Ecto-ATPase 3, Ecto-ATPDase 3, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3, FLJ93839, HB6NTPDase 3, NTPDase-3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD39L3/ENTPD3 (O75355; Gln44-Pro485).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 956
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.