Learn More
Thermo Scientific™ GLACIER G50 Umwälzpumpen für Tiefkühlbäder
Diese Umwälzpumpen für Tiefkühlbäder sind wirtschaftlich und bieten ein außerordentliches Leistungsverhalten bei der Temperaturregelung mit kurzen Heiz- und Abkühlzeiten dank hoher Heiz- und Kühlleistung.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Tiefkühlbäder der GLACIER Serie sind wirtschaftlich und bieten ein außerordentliches Leistungsverhalten bei der Temperaturregelung. Diese Umwälzthermostatbäder besitzen eine hohe Heiz- und Kühlleistung und gewährleisten so kurze Heiz- und Abkühlzeiten. Diese Geräte sind mit verstellbaren Laufrollen, Abfluss und Griffen ausgerüstet und die ideale Wahl für viele verschiedene Anwendungsfälle. Die erhältliche obere Heizplatte verhindert Kondensation sowie Reifbildung bei niedrigen Temperaturen.
  • Geeignet für externe Temperieranwendungen mit gleichzeitigem Betrieb im Badflüssigkeitsbehälter
  • Kurze Heiz- und Abkühlzeiten dank hoher Heiz- und Kühlleistung
  • Mit verstellbaren Laufrollen, Ablasshahn und Handgriff
  • Die obere Heizplatte verhindert Kondensation sowie Reifbildung bei niedrigen Temperaturen.
Lieferumfang:
Kommunikationskabel, Brückenaufsatz mit Dichtung und Flügelschrauben, 8 mm und 12 mm Schlauchtüllen mit Klemmen, externe Umwälzung, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel, dichte Arbeitsbereich-Abdeckung, 3 Jahre Garantie
Empfohlen für:
  • Reaktionsgefäße mit Ummantelung
  • Werkstoffprüfung
  • Analytik
  • Kalibrierung
  • Kondensatoren
  • Kristallisierung