Learn More
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-500 aus Naturlatex
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Ergonomisch geformt, um der natürlichen Form der Hand zu folgen. Die natürlichere Handschuhform sorgt für eine bessere Passform und einen sichereren Griff.
- Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit, bequemer.
- Knittrige Oberfläche für mehr Griffigkeit auf rutschigen Flächen und Schutz vor scharfen Kanten
- Naturkautschuk-Beschichtung
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- Zu 3/4 getauchte Oberfläche
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | Naturlatex |
| Farbe | Green |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Nein |
| Material | Rubber Latex |
| Produkttyp | Schwere Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Fingerhandschuh | Crinkled finish |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maintenance Handling dry, wet or oily large objects Trash collecting |
| Mehr anzeigen |