Learn More
Ansell™ Gladiator™ 16-650 Serie Schwere Handschuhe
Artikelnummer. 11746168 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11746168 10 1 Stück
12670772 8 12 Paare
12650772 10 12 Paare
12660772 7 12 Paare
12680772 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11746168 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. ACRZB1V08
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Handhabung von Gläsern bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung entwickelt. Die Crinkle-Oberfläche bietet eine ausgezeichnete Nass- und Trockenhaftung auf rutschigen Oberflächen und schützt die Hand vor scharfen Kanten.
  • Knittrige Oberfläche für mehr Griffigkeit auf rutschigen Flächen und Schutz vor scharfen Kanten
  • Naturkautschuk-Beschichtung
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Interlock-Einlage aus Baumwolle
  • Vollständig beschichtet
  • Stulpe<
Spezifikation
Coating Material Naturlatex
Farbe Grün
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Kautschuklatex
Produkttyp Schwere Handschuhe
Größe 10
Fingerhandschuh gekräuselte Oberfläche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glasreparatur und -austausch, Bauwesen, Versorgungsunternehmen, alle Lebensmittelverarbeitungsanwendungen mit Lebensmittelkontakt, Fischverarbeitung
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Interlock-Baumwolle
Auskleidung Gefüttert
Menge 12 Paare
Beständig gegen Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit
Serie 16-650
Länge (angloamerikanisch) 12.2
Länge (metrisch) 310