Learn More
Tube capacity: 6Kg DRY POWDER ROTATOR 240V
Artikelnummer. 11765059 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
2 bis 60 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize
11765059 2 bis 60 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11765059 Lieferant Tube capacity: 6Kg Lieferanten-Nr. 5160515
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einzigartig konstruierter Schüttler mit durchgängiger Mischbewegung des Pulvers, während es im Gefäß gedreht wird. Cole-Parmer™ Glas-Col Trockenpulverschüttler verfügen über eine einstellbare Neigungsfunktion und eine variable Drehzahlregelung.
  • Die einstellbare Neigefunktion und die Steuerung mit variabler Geschwindigkeit ermöglichen Mischvorgänge, die dem Mischen von Hand ähnlich sind
  • Das verstellbare, mit Silikon gefütterte Gestell ist beständig gegen chemischen Verschleiß
Spezifikation
Neigungswinkel 20 °
Tragkraft (metrisch) 6 kg
Drehzahlbereich 2 bis 60 U/min
Spannung 240 V
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 37 °C
Wirkleistung 180 W
Zertifizierung/Konformität CE
Temperaturgenauigkeit 37,7 °C
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 43,18 cm
Höhe (metrisch) 30,48 cm
Breite (metrisch) 30,48 cm
Reglertyp Separate Steuereinheit
Modell 099A RD9924CE
Enthält 3-adriges Kabel mit Stecker, 6 ft (3-adriger Stecker bei 240 VAC-Modellen).
Zeitschaltbereich 0 bis 60 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privatlivspolitik.