Learn More
ROBU Filtriervorstoß
Artikelnummer. 16883026
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
27 mm
34 mm
50 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16883026
Marke: ROBU 20804
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Filtertiegel
  • Adapter
  • Für Filtertiegel
Spezifikation
Beschreibung Für 15ml-Filtertiegel
Innendurchmesser (metrisch) 34 mm
Material Borosilikatglas 3.3
Menge 2/Karton
Durchmesser (metrisch) Basis 10 mm