Learn More
SI Analytics™ Ag/AgCl-Referenzelektrode aus Glas
Artikelnummer. 10420772 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
170 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10420772 170 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10420772 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285111504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 €
    224.89 € / 1 Stück
    Sparen 23.11 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besonders nützlich für die Trennung von Kombinationselektroden in separate Mess- und Referenzelektroden. SI Analytics™ Ag/AgCl-Referenzelektroden aus Glas sind für spezielle Anwendungen vorgesehen und machen komplexe Anwendungen noch zuverlässiger.
  • Die Kombination aus reinen Messelektroden für beispielsweise ionenselektive Messungen oder Sonderkonstruktionen mit einer Referenzelektrode
  • Redox-Titrationen mit konstantem pH-Wert mit Glaselektroden als Referenz- und Redox-Einzelsensoren als Messelektrode
  • Einsatz von Doppelelektrolytelektroden zur optimalen Anpassung des Referenzelektrolyts an das Messmedium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ Referenzelektrode
Referenzelektrolyt Ag/AgCl
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 135 °C
Länge (metrisch) 170 mm