Learn More
Globe Scientific Glas-Bernstein-Medienflaschen
Artikelnummer. 31922185 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31922185 500 mL 10 Stück
31923758 50 mL 10 Stück
31921772 100 mL 10 Stück
31923315 250 mL 10 Stück
31923888 1 L 10 Stück
31921521 2 L 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31922185 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 8110500
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Glass™ bernsteinfarbene Medienflaschen sind mit einem breiten Öffnungsverschluss konstruiert, um das Befüllen, Abgeben und Pipettern zu erleichtern.
  • Ein tropffreier Gießring und eine autoklavierbare Polypropylenschraube (PP) ermöglichen die Sterilisation von Medien und Reagenzien.
  • Globe Glass™ Bernstein-Medienflaschen sind eine ausgezeichnete Wahl zum Mischen, Lagern und Transport von lichtempfindlichen Lösungen und Medien.
  • Erhältlich in Größen von 50 ml bis 2000 ml.
  • ASTM E438, Typ I, Klasse A, Borosilikat 3.3 Glas
  • Bernsteinfarbene Farbe reduziert die Lichtdurchlässigkeit
  • Das GlassGuard-Verpackungssystem™ schützt vor Transportschäden
  • GL32 Polypropylen (PP) Schraubkappe bei Größe 50 ml
  • GL45 Polypropylen (PP) Schraubkappen in den Größen 100 ml bis 2 l
  • Gießring für tropffreien Flüssigkeitstransfer
  • Hohe Chemikalienresistenz
  • Duale metrische Graduierungen
  • Langlebiger weißer Emailledruck
  • Große weiße Beschriftungsfläche
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Bernstein
Material Borosilikatglas
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Verschlussgröße GL45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16,91 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Braune Medienflasche