Learn More
BRAND™ Automatische Büretten aus Glas – BB
Artikelnummer. 15805522 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml-Flasche
50 ml-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15805522
Marke: BRAND™ 922523
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ohne Zwischen-Absperrhahn. Inklusive Flasche.
  • Sicherheitsabsperrhahn
  • Individuelles Konformitätszertifikat
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 50 ml-Flasche
    Material Glas
    Graduierungen 0.1 ml
    Enthält Flasche
    Typ Automatische Bürette