Learn More
Thermo Scientific Glass Autosampler Vial Insert
Artikelnummer. 30040222 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.4 mL
missing translation for 'unitSize':
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volumen (metrisch) missing translation for 'unitSize'
30040222 0.4 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30040222 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific missing translation for 'supplierNo' 6PME04F1
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Provides reliable sample containment for chromatography workflows.
Provides reliable sample containment for chromatography workflows. Designed for use with compatible autosampler vials, it helps maximize sample recovery while supporting accurate, reproducible analytical results.
  • Designed for use with compatible autosampler vials in chromatography applications.
  • 0.4 mL capacity is ideal for low-volume sample analysis.
  • Flat base design helps maximize sample accessibility and sample recovery.
  • Supports accurate and reproducible sample injection.
  • Manufactured for dependable performance in analytical laboratory workflows.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 5.6 mm
Material Glass
Sterilität Non-sterile
Volumen (metrisch) 0.4 mL
Basisausführung Flat
Marking Spot No
Fläschchentyp Autosampler Vial
Produkttyp Insert
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.