Learn More
Witeg™ Glasperlen
Artikelnummer. 10216554
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,5 bis 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10216554 4 mm 1 Stück
10767375 1,5 bis 2 mm 1 Kilogramm
10450975 3 mm 1 Kilogramm
10226554 5 mm 1 Stück
10652905 8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10216554 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 1 540 004
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Witeg™ Glasperlen als Destillationssäulen-Verpackung, zum Mischen von Perlen und Sieden von Steinen.
  • Solide
  • Zubehör für Laborsäulen
  • Durchmesserbereich: zwischen .5 und 8 mm
Spezifikation
Typ Perlen
Material Glas
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Menge 1 kg