Learn More
Witeg™ Glasperlen
Artikelnummer. 10652905
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1.5 bis 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 Stück
Artikelnummer. 10652905
Marke: Witeg™ 1 540 008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Witeg™ Glasperlen als Destillationssäulen-Verpackung, zum Mischen von Perlen und Sieden von Steinen.
  • Solide
  • Zubehör für Laborsäulen
  • Durchmesserbereich: zwischen .5 und 8 mm
Spezifikation
Typ Perlen
Material Glas
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Menge 1 kg