Learn More
IKA™ Glaskugeln
Artikelnummer. 10131765 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10131765 250 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10131765 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003599200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.15 €
    69.00 € / 1 Stück
    Sparen 23.15 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Misst 6 mm im Durchmesser. IKA™ Glaskugeln sind zur Verwendung mit BMT-Schläuchen bestimmt.
Zur Verwendung mit BMT-Röhrchen. 6 mm Durchmesser, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Perlen
Material Glas
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) BMT-Röhrchen
Menge 250 g