Learn More
RETSCH Glasperlen für Mühlen
Artikelnummer. 10252641 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.10 bis 0.25 mm
0.25 bis 0.50 mm
0.50 bis 0.75 mm
0.75 bis 1 mm
1 bis 1.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
500 Gramm
Artikelnummer. 10252641
Marke: RETSCH 22.222.0002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit MM 200-Schwingmühlen.
  • Ideal für den Aufbruch biologischer Zellen
Spezifikation
Typ Perlen
Material Glas
Durchmesser (metrisch) 0.25 bis 0.50 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mischermühle MM 200
Menge 500 g