Learn More
Sartorius™ Glocke aus Glas
Artikelnummer. 10012191 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 kg-Gewichte
20kg-Gewichte
50kg-Gewichte
Gewichte von 100 g bis 1 kg
Gewichte von 1g bis 50g
Gewichte von 1 mg bis 5 g
Gewichte von 2kg bis 5kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10012191 Gewichte von 100 g bis 1 kg 1 Stück
10114321 10 kg-Gewichte 1 Stück
10104321 Gewichte von 1g bis 50g 1 Stück
10747232 Gewichte von 1 mg bis 5 g 1 Stück
10614102 20kg-Gewichte 1 Stück
10174361 50kg-Gewichte 1 Stück
10022191 Gewichte von 2kg bis 5kg 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10012191
Marke: Sartorius™ YAW02
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Produkttyp Plexiglasglocke
Material Glas
Form Glocke
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewichte von 100 g bis 1 kg
Menge Je 1