Learn More
Hanna Instruments™ Glas-pH-Elektrode, nachfüllbar, doppelte Referenzabl., BNC-Stecker, 1m Kabel
Artikelnummer. 10172701
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 14
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich Packungsgröße
10172701 0 bis 14 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10172701 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI1043B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.65 €
    255.29 € / 1 Stück
    Sparen 63.36 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Typ BNC--Kombinationselektrode mit Elektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung bei erhöhten Temperaturen, da sich der Widerstand verringert und sich dem Wert von GP-Glas nähert
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C