Learn More
Fisherbrand™ pH-Mikroelektrode mit Glasschaft und S7-Kopf
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- pH-Bereich von 0 bis 14
- Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C
- Gehäuse aus Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | S7 |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kapillarröhrchen, Mikrotiterplatten, Röhrchentests und mehr |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 3 mm |