Learn More
Gravis Weithalsige Glasflaschen
Artikelnummer. 12646326
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 ml
30 ml
100 ml
Packungsgröße:
110 Stück
360 Stück
86 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12646326 30 ml 110 Stück
11864282 2.5 ml 360 Stück
17624815 100 ml 86 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12646326 Lieferant Gravis Lieferanten-Nr. B00327/110D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 €
    98.88 € / 110 Stück
    Sparen 8.12 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gravis Weithalsige Glasflaschen müssen mit wasserdichten Schraubverschlüssen verschlossen werden.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Glas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 38
Anzahl pro Packung 110/Pckg
Menge 30 ml
Produkttyp Vorratsflasche