Learn More
Gravis Weithalsige Glasflaschen
Artikelnummer. p-8000722
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 ml
30 ml
100 ml
Packungsgröße:
110 Stück
360 Stück
86 Stück
Artikelnummer. 11864282
Marke: Gravis A001021110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gravis Weithalsflaschen aus Glas sind mit wasserdichten Schraubverschlüssen versiegelt.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2.5 ml
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 360/Pckg
Menge 2.5 ml
Produkttyp Vorratsflasche