Learn More
Berlin Packaging™ Glasflasche
Artikelnummer. 10648225
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
1200 Stück
14 Stück
1428 Stück
20 Stück
3168 Stück
420 Stück
51 Stück
99 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
10648225 250 ml Transparent 51 Stück
10247614 50 ml Bernsteinfarbig 99 Stück
30408798 100 ml Bernsteinfarbig 3168 Stück
10014544 250 ml Bernsteinfarbig 51 Stück
30408788 250 ml Transparent 1428 Stück
13476708 500 ml Bernsteinfarbig 20 Stück
11341603 500 ml Bernsteinfarbig 1 Stück
30408782 500 ml Bernsteinfarbig 1200 Stück
10247844 1000 ml Transparent 14 Stück
30408789 1000 ml Transparent 420 Stück
10 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10648225
Marke: Berlin Packaging™ 1000736
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Alpha Packaging™ runden Enghalsflaschen aus Glas eignen sich für die Abfüllung von Produkten gemäß Ihrer Anforderungen.
  • DIN 28-Zertifikation
  • Braun oder klar
  • Runde Glasflasche mit engem Hals
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zertifizierungsparameter DIN 28
Farbe Transparent
Material Glas
Produkttyp Flasche