Learn More
Berlin Packaging™ Glasflasche
Artikelnummer. p-8000158
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
1200 Stück
14 Stück
1428 Stück
20 Stück
3168 Stück
420 Stück
51 Stück
99 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10247614
Marke: Berlin Packaging™ 232070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Alpha Packaging™ runden Enghalsflaschen aus Glas eignen sich für die Abfüllung von Produkten gemäß Ihrer Anforderungen.
  • DIN 28-Zertifikation
  • Braun oder klar
  • Runde Glasflasche mit engem Hals
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zertifizierungsparameter DIN 28
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas
Produkttyp Flasche