Learn More
Hellma™ Makro-Glasküvette
Artikelnummer. 10475041
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 mL
17.5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10475041 17.5 mL 1 Stück
11767263 14 mL 2 Stück
11771804 17.5 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10475041 Lieferant Hellma™ Lieferanten-Nr. 1005020
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™ Spezielle optische Glasküvetten der Größe 100-OS werden hergestellt aus SCHOTT™ Das Glas vom Typ UK 5 wird aus besonders reinen Rohstoffen hergestellt und bietet eine verbesserte Lichtdurchlässigkeit im nahen ultravioletten Bereich.
  • Transmission von mehr als 80 % über einen Spektralbereich zwischen 320 und 2500 nm
  • Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Spezifikation
Typ Makroküvette
Kapazität (metrisch) 17.5 mL
Material Glas-OS
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Menge 2/Packung
Schichtdicke 50 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektroskopie