Learn More
Hellma™ Makro-Glasküvette
Artikelnummer. 11767263
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 mL
17.5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11767263 14 mL 2 Stück
11771804 17.5 mL 2 Stück
10475041 17.5 mL 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11767263
Marke: Hellma™ 1004020
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ 100-OS-Makroküvetten aus optischem Spezialglas bestehen aus SCHOTT™ Glas vom Typ UK 5, das aus außergewöhnlich reinen Rohstoffen hergestellt wird und daher eine verbesserte Transmission im nahen Ultraviolettbereich ermöglicht.
  • Transmission von mehr als 80 % über einen Spektralbereich zwischen 320 und 2500 nm
  • Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Spezifikation
Typ Makroküvette
Kapazität (metrisch) 14 mL
Material Optisches Glas
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Menge 2/Packung
Schichtdicke 40 mm
Wavelength Range 320 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 42.5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektro-Photometer
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektroskopie