Learn More
Hellma™ Makro-Glasküvette
Artikelnummer. 11771804
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 mL
17.5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11771804
Marke: Hellma™ 1005020
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ 100-OS-Makroküvetten aus optischem Spezialglas bestehen aus SCHOTT™ Glas vom Typ UK 5, das aus außergewöhnlich reinen Rohstoffen hergestellt wird und daher eine verbesserte Transmission im nahen Ultraviolettbereich ermöglicht.
  • Transmission von mehr als 80 % über einen Spektralbereich zwischen 320 und 2500 nm
  • Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Spezifikation
Typ Makrozelle
Kapazität (metrisch) 17.5 mL
Material Glas-OS
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Menge 2/Packung
Schichtdicke 50 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektro-Photometer
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektroskopie