Learn More
Hellma™ Makro-Glasküvette
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ 100-OS-Makroküvetten aus optischem Spezialglas bestehen aus SCHOTT™ Glas vom Typ UK 5, das aus außergewöhnlich reinen Rohstoffen hergestellt wird und daher eine verbesserte Transmission im nahen Ultraviolettbereich ermöglicht.
207.00 € - 288.00 €
Spezifikation
Typ | Makrozelle |
---|---|
Innenbreite (metrisch) | 9.5 mm |
Menge | 2/Packung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektro-Photometer |
Breite (metrisch) | 12,5mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10475041
|
Hellma™
100-50-20 |
17.5 mL |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11767263
|
Hellma™
100-40-20 |
14 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11771804
|
Hellma™
100-50-20 |
17.5 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Transmission von mehr als 80 % über einen Spektralbereich zwischen 320 und 2500 nm
- Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen
Spezifikation
Makrozelle | |
2/Packung | |
12,5mm |
9.5 mm | |
Spektro-Photometer | |
Spektroskopie |