Learn More
Pohli™ Glas-Ballonflasche
Artikelnummer. 15821418
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15821418 25 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15821418 Lieferant Pohli™ Lieferanten-Nr. 03045477
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Glasballonflasche ohne Verschluss
  • 25-l-Ballonflasche aus zylindrischem Glas (Flintglas)
  • Gewinde DIN 70, manipulationssicher
  • Verschluss bitte separate bestellen
  • 5,2 kg/Stück
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 l
Material Flintglas
Gewicht (metrisch) 5,2 kg
Gewindegröße (metrisch) DIN 70
Höhe (metrisch) 510 mm
Durchmesser (metrisch) 315 mm
Aufgrund von Glaskrankheiten kann es vorkommen, dass die Ballonflaschen im Inneren eine Kruste auf der Oberfläche haben. Feuchtigkeit während der Lagerung führt dazu, dass Salze das Glas hydratisieren und auslaugen. Bei einer Verringerung der relativen Luftfeuchtigkeit können diese hydrierten Salze dann eine Kruste auf der Oberfläche bilden. Diese Salze sind Natriumkarbonat, Calciumkarbonat und Siliziumdioxid. Daher empfehlen wir, die Ballonflaschen vor dem Befüllen zu waschen.