Learn More
Bellingham + Stanley™ Glas-Zentralpolarimeterröhren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11960078
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11960078 100 mm 1 Stück
11970078 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11960078 Lieferant Bellingham + Stanley™ Lieferanten-Nr. 3557
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit den meisten Polarimetermarken. Bellingham + Stanley™ Glas-Polarimeterröhrchen werden nach hohen Standards gemäß den ICUMSA-Empfehlungen hergestellt. Die Röhrchenenden sind präzise geschliffen, um optische Rotationsmessungen von höchster Präzision zu erzielen.
  • Füllschläuche mit standardmäßigem 8-mm-Glas in der Mitte
  • Mit trichterförmigem zentralem Einfüllbecher für viskose Proben
  • Präzisionsschliff mit Fenstern aus speziell ausgewähltem spannungsarmem Glas
  • Erhältlich in Längen von 100 und 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Polarimeter-Röhre mit trichterförmigem, zentralem Füllbecher für viskose Proben
Material Glas, Standard 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Polarimeter
Länge (metrisch) 100 mm