Learn More
Karl Hecht™ Reagenzgläser starkwandig mit glattem Rand 80 x10-11mm (VE=200St.)
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10,5 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Aus AR™-Natriumglas.
- Runder Boden.
- Ohne Rand.
- Dickwandig.
- Kann in Zentrifugen mit Drehzahlen bis 4000 U/min verwendet werden (mit Wasser getestet).
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit | Zentrifuge |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Länge (metrisch) | 80 mm |
| Bodenform | Rund |
| Durchmesser (metrisch) | 10,5 mm |
| Produkttyp | Schwere Wand, 0,9 mm |
| Max. RZB | 4000 U/min (Wasser) |