Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, konisch, kurz, mit Stopfen
Beschreibung
- Konischer Boden.
- Ohne Rand.
- Aus AR™-Natriumglas.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 bis 15 ml |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit | Zentrifuge |
| Enthält | Kunststoffstopfen |
| Anzahl pro Packung | 5 |
| Anzahl Stopfen | NS 12,5 |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Graduated | Nein |