Learn More
DWK Life Sciences Glaskeramik Laborschutzplatte
Artikelnummer. 12540997 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
135 x 135 mm
155 x 155 mm
175 x 175 mm
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12540997 175 x 175 mm 10 Stück
11767991 135 x 135 mm 10 Stück
11708041 155 x 155 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12540997 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 238215806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.15 €
    341.20 € / 10 Stück
    Sparen 18.95 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Glaskeramikplatten eignen sich zum Erhitzen von Kochgläsern mit dem Bunsenbrenner.
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.
  • Durch geringe Ausdehnung und die dadurch geringen Spannungen gut zum Erhitzen von Kochgläsern mit dem Bunsenbrenner geeignet
  • Schützt Kochgläser vor direkter Flamme
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Bunsen Burner
Material Glaskeramik
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 175 x 175 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heiz-Glasware; Quadratischer Vierfußständer für Glaskeramik-Laborschutzplatte
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Produkttyp Protection Plate