Learn More
Hanna Instruments™ pH-Kombinationselektrode mit Glasschaft
Artikelnummer. 11577739
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11577739 150 mm 1 Stück
10360101 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11577739 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI1110B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.55 €
    155.01 € / 1 Stück
    Sparen 105.54 €
    40% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Messelektrode mit Silberring eignet sich dank ihrer besonderen Konstruktion optimal für die argentometrische Titration.
  • Empfohlen für die Verwendung mit pH 20- und pH 21 pH-Messgeräten
  • Für allgemeine Laboranwendungen
  • Kombination pH/Elektrode
  • Glaskörper-ORP-Halbzellenelektrode mit BNC-Stecker
  • Sensorelektrode mit einem Silberring und in Verbindung mit einer Referenzhalbzellenelektrode
  • Designansatz ideal für den Einsatz in argentometrischen Titrationen
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ pH-Kombinationselektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen
Enthält 1 m Koaxialkabel, BNC-Anschluss
Länge (metrisch) 150 mm
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 13
Temperaturbereich (metrisch) 20 bis 40 °°C