missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonics & Materials Glass Cooling Cell with Water Jacket

Artikelnummer. p-7203430
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10335263

Marke: Sonics & Materials 83000010

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used to ensure that temperature sensitive samples stay cold, available in a variety of sizes

  • Einlass und Auslass erfordern 3/8 Zoll-Schläuche mit 9,5 mm ID

Spezifikation

Produkttyp Kühlzelle
Kapazität (metrisch) 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt