Learn More
Bochem™ Glasschneider mit Kunststoffgriff und Klinge aus Wolframkarbid
Artikelnummer. 10664341
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Wolframkarbid
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10664341 Wolframkarbid 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10664341 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 12250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.65 €
    68.24 € / 1 Stück
    Sparen 31.41 €
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Schneiden von Glas. Der BOCHEM™ Glasschneider mit Kunststoffgriff und Klinge aus Wolframkarbid schneidet Glas in verschiedenen Anwendungsbereichen.
  • Hartmetallklinge im Lieferumfang enthalten
  • Klingenmaße: 40 x 18 mm
Spezifikation
Material Wolframkarbid
Verpackungsmenge Je 1 x
Produkttyp Glasschneider