Learn More
Eppendorf™ Glasküvette
Artikelnummer. 15204576 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Modell: 4011, halbmikro
Modell: 4052, Durchfluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
15204576 Modell: 4052, Durchfluss 1 Stück
15284566 Modell: 4011, halbmikro 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15204576
Marke: Eppendorf™ 4052102001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für viele verschiedene Anwendungen geeignet
  • Zusammensetzung aus Glasfaser
  • Erhältlich in verschiedenen Modellen und Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Küvette
Beschreibung Modell: 4052, Durchfluss
Material Glas
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer
Breite (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektroskopie