Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillationsthermometer aus Glas
Artikelnummer. 10294051
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 250 °C
0°C bis 150 °C
Länge (metrisch):
55 mm
70 mm
85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10294051 0°C bis 150 °C 55 mm 1 Stück
10756761 0 °C bis 250 °C 55 mm 1 Stück
10529751 0°C bis 150 °C 70 mm 1 Stück
10458982 0°C bis 150 °C 85 mm 1 Stück
10294621 0 °C bis 250 °C 85 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10294051 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05065001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.44 €
    69.25 € / 1 Stück
    Sparen 69.19 €
    49% Rabatt
Verfügbar ab: 19-08-2026
Spezifikation
Flaschenfüllung Paraffinöl
Länge (metrisch) 55 mm
Material Glas
Produkttyp Destillationsthermometer
Max. Temperatur (metrisch) 150 °C
Min. Temperatur (metrisch) 0 °C
Temperaturbereich (metrisch) 0°C bis 150 °C