Learn More
Jaytec Glass™ Glas-Tropfpipetten mit Sauger
Artikelnummer. 11306804
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
11306804 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11306804 Lieferant Jaytec Glass™ Lieferanten-Nr. PMK380050L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Sauger aus Naturkautschuk erleichtert die Gewinnung und Dosierung von Flüssigkeiten/Medien. Jaytec Glass™ Tropfpipetten aus Glas mit Sauger sind mit oder ohne Graduierung lieferbar.
Naturkautschukkappe hilft bei der Entnahme und Abgabe von Flüssigkeiten/Medien.
Spezifikation
Material Glas, Rubber
Skala Nr.
Enthält Sauger
Menge 12/Pckg.
Volumen (metrisch) 2 ml
Typ Tropfpipette