Learn More
Fisherbrand™ Glasummantelter Rührstab
Artikelnummer. 11547792 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11547792 12 mm 5 mm 5 Stück
11878922 6 mm 5 mm 10 Stück
11537792 6 mm 5 mm -
11838902 25 mm 6 mm 10 Stück
11567792 25 mm 6 mm 5 Stück
11848902 45 mm 8 mm 5 Stück
11858902 60 mm 8 mm 5 Stück
11828902 12 mm 5 mm 10 Stück
11557792 19 mm 5 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11547792
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit sehr abrasiven Medien, die das PTFE erodieren könnten. Der glasummantelte Magnetrührstab ist zylindrisch und für viele unterschiedliche Anwendungen geeignet.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Anwendung bei stark abschleifenden Medien, die PTFE erodieren können
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Klar
Beschreibung Glasummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Länge (metrisch) 12 mm
Menge 5/Pckg.
Form Zylinder