Learn More
Macherey Nagel Glasfaserklebeband
Artikelnummer. 10256331 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Rolle, 1 x 50 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10256331 Rolle, 1 x 50 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10256331 Lieferant Macherey Nagel Lieferanten-Nr. 91620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.65 €
    23.10 € / 1 Stück
    Sparen 3.55 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verstärktes Klebeband zum sicheren Schließen der Versandkartons von Gefahrengütern.
  • Glasfaserverstärkt
Spezifikation
Produkttyp Klebeband
Menge Rolle, 1 x 50 m