Learn More
Sartorius Glasfaser-Extraktionshülsen
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30052903 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Länge (metrisch):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Wandstärke:
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
Tamaño de la unidad:
25 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Wandstärke unitSize
30052903 19 mm 90 mm 1,2 mm 25 Stück
30052901 22 mm 80 mm 1,6 mm 25 Stück
30052911 25 mm 100 mm 1,6 mm 25 Stück
30052916 26 mm 60 mm 1,5 mm 25 Stück
30052906 30 mm 100 mm 1,5 mm 25 Stück
30052905 33 mm 94 mm 1,5 mm 25 Stück
30052918 43 mm 123 mm 1,7 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30052903 Proveedor Sartorius N.º de proveedor FT1204019090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 €
    189.00 € / 25 Stück
    Sparen 14.00 €
    6% Rabatt
Ver todas las promociones
Verfügbar ab: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Die Extraktionshülsen wurden so konzipiert, dass sie mit dem Soxhlet-Apparat kompatibel sind und sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Die vielseitig einsetzbaren Extraktionshülsen können mit jedem Extraktor verwendet werden, einschließlich Modellen wie dem Tectator, um effiziente und ertragreiche Extraktionsverfahren zu ermöglichen.
  • Hergestellt aus hochreiner Glasfaser für unverfälschte Ergebnisse
  • Entwickelt für überlegene mechanische Stabilität, um auch starker Beanspruchung standzuhalten.
  • Glasfaser-Fingerhüte bieten eine bemerkenswerte Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
  • Entwickelt für eine präzise Passform in einer Vielzahl von Extraktoren
  • Weist eine hervorragende chemische Beständigkeit auf und gewährleistet so Zuverlässigkeit in verschiedenen Extraktionsprozessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Glasfasern
Wandstärke 1,2 mm
Güte G400
Länge (metrisch) 90 mm
Produkttyp Extraktionshülsen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.