Learn More
Sartorius Glasfaser-Extraktionshülsen
Artikelnummer. 30052918 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Länge (metrisch):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Wandstärke:
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
Packungsgröße:
25 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Wandstärke Packungsgröße
30052918 43 mm 123 mm 1,7 mm 25 Stück
30052903 19 mm 90 mm 1,2 mm 25 Stück
30052901 22 mm 80 mm 1,6 mm 25 Stück
30052911 25 mm 100 mm 1,6 mm 25 Stück
30052916 26 mm 60 mm 1,5 mm 25 Stück
30052906 30 mm 100 mm 1,5 mm 25 Stück
30052905 33 mm 94 mm 1,5 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30052918 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. FT1204043123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00 €
    347.00 € / 25 Stück
    Sparen 30.00 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Extraktionshülsen wurden so konzipiert, dass sie mit dem Soxhlet-Apparat kompatibel sind und sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Die vielseitig einsetzbaren Extraktionshülsen können mit jedem Extraktor verwendet werden, einschließlich Modellen wie dem Tectator, um effiziente und ertragreiche Extraktionsverfahren zu ermöglichen.
  • Hergestellt aus hochreiner Glasfaser für unverfälschte Ergebnisse
  • Entwickelt für überlegene mechanische Stabilität, um auch starker Beanspruchung standzuhalten.
  • Glasfaser-Fingerhüte bieten eine bemerkenswerte Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
  • Entwickelt für eine präzise Passform in einer Vielzahl von Extraktoren
  • Weist eine hervorragende chemische Beständigkeit auf und gewährleistet so Zuverlässigkeit in verschiedenen Extraktionsprozessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 43 mm
Material Glasfasern
Wandstärke 1,7 mm
Güte G400
Länge (metrisch) 123 mm
Produkttyp Extraktionshülsen