Learn More
Horst™ Glasfasermatte, Typ MG, Breite = 1000 mm, Stärke = 13 mm (Abgabe per Meter)
Artikelnummer. 10362322
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Glasfaser
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10362322 Glasfaser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10362322 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 101701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.99 €
    29.00 € / 1 Stück
    Sparen 20.99 €
    41% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Modell MG
Material Glasfaser
Produkttyp Nadelmatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohr- und Behälterisolierung