Learn More
Brady™ X6 MINI. CIRCUIT BREAK LO EURO POW
Artikelnummer. 15613517 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot/schwarz
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15613517 Rot/schwarz 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15613517 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 090851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 €
    120.30 € / 6 Stück
    Sparen 1.70 €
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine sichere und effektive Methode zum Sperren von europäischen Leistungsschaltern.
  • Keine Werkzeuge zum Installieren erforderlich
  • Sperre lässt sich einfach mit Hilfe eines Drucktasters installieren
  • Sperre im Riegelstil verfügt über Daumenrad für schnelle Anwendung
Spezifikation
Produkttyp Überlastschalterverriegelung
Alternate Part Number ELEKTRONIK Schutzschalter L/O EURO POW PK6
Farbe Rot/schwarz
Material Glasfaserverstärkter Kunststoff
Zertifizierung/Konformität UL 94 HB
Beschreibung Sperrungen für Miniatur-Leistungsschalter – Pin-out-Breite
Material (Shackle) Glasfaserverstärkter Kunststoff
Menge 6/Packung