Learn More
Brady™ X6 PNEUMA QUICK DISCONNECT LOCKOUT
Artikelnummer. 11771346
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11771346
Marke: Brady™ 065645
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Isoliert pneumatische Energie, ohne dass die Installation von Inline-Sperrventilen kostenaufwändig ist.
  • Gerät ist an der Steckverbindung montiert und trennt die Geräte von allen Druckluftquellen
  • Geeignet für die meisten Außen-Steckanschlüsse mit 6 mm, 9 mm und 12 mm
Spezifikation
Produkttyp Pneumatische Abschaltung
Alternate Part Number ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 6 PACK
Farbe Rot
Material Glasfaserverstärktes Nylon
Beschreibung Pneumatische Schnellverriegelung
Menge 6/Packung