Learn More
Macherey-Nagel™ Flash-Chromatographiesäule aus Glas
Marke:  Macherey-Nagel™ 727401
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10073131
  • 290.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
400 mm
ID:20 mm
Mit Adapter und PTFE-Hahn
Geeignet für die Trennung von Verbindungen bis auf Grammebene. Keine teure Ausrüstung erforderlich
Glas
Flash-Chromatographiesäule
Flash-Chromatographiesäule aus Glas