Learn More
Macherey-Nagel™ Flash-Chromatographiesäule aus Glas
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Modell:
ID:20 mm
ID:25 mm
ID:30 mm
ID:40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Material | Glas |
| Modell | ID:30 mm |
| Typ | Flash-Säule |
| Enthält | Mit Adapter und PTFE-Hahn |
| Säulentyp | Flash-Chromatographiesäule aus Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die Trennung von Verbindungen bis auf Grammebene. Keine teure Ausrüstung erforderlich |