Learn More
Macherey-Nagel™ Flash-Chromatographiesäule aus Glas
Artikelnummer. 10440132 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Modell:
ID:20 mm
ID:25 mm
ID:30 mm
ID:40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Modell unitSize
10440132 200 mm ID:20 mm 1 Stück
10073131 400 mm ID:20 mm 1 Stück
10659771 400 mm ID:25 mm 1 Stück
10164801 300 mm ID:30 mm 1 Stück
10450132 200 mm ID:25 mm 1 Stück
10093141 400 mm ID:30 mm 1 Stück
10690152 300 mm ID:40 mm 1 Stück
10246281 450 mm ID:40 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10440132 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 727400
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Länge (metrisch) 200 mm
Material Glas
Modell ID:20 mm
Typ Flash-Säule
Enthält Mit Adapter und PTFE-Hahn
Säulentyp Flash-Chromatographiesäule aus Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die Trennung von Verbindungen bis auf Grammebene. Keine teure Ausrüstung erforderlich