Learn More
Sartorius™ Glasfritte
Fein poröser Glasfilter für den Sartorius™ Halter für Absaugfilter aus Ganzglas. Sartorius™ Glasfritten ist ein wesentlicher Bestandteil der kompletten Filterhalterung.
Marke:  Sartorius™ 6983006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10072741
  • 78.30 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bestandteil des kompletten Filterträgers
  • Zur Verwendung mit dem Sartorius™ Vakuum-Glasfilterhalter-System
Spezifikation
Spezifikation
Sartorius™ Vakuumfilterhaltersystem komplett aus Glas
Glasfritte