Learn More
Kimble Chase™ 300ML GLASS FUNNEL 25MM
Artikelnummer. 11753459
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11753459 300 mL 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11753459
Marke: Kimble Chase™ 9537010325