Learn More
Witeg™ Glastrichter und Absperrhahn
Artikelnummer. 11867690
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
11867690 50 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11867690
Marke: Witeg™ 1 652 019
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird mit Schraubensicherungsmutter geliefert.
  • ST-Trichter und Absperrhahn
  • ST 19/26
  • Winkel von 60 °
  • Durchmesser 50 mm
  • 4 mm Stopfenöffnung
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 50 mm
Material Glas
Winkel 60°
Beschreibung Innendurchmesser des Stopfen: 4 mm
Enthält Schraubengewinde-Mutter
Verbindungsnummer ST 19/26
Sperrhahn Ja
Produkttyp Trichter